Learn More
2-(Metiltio)-4,6-pirimidinadiol, TRC
Código de producto. 30474608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474608 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30474608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3307702.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol
CAS 1979-98-2
Fórmula molecular C5 H6 N2 O2 S
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
SMILES CSc1nc(O)cc(O)n1
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilpirimidina-4,6-diol
Peso molecular (g/mol) 158.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.015