Learn More
2-(Metiltio)-4,6-pirimidinadiol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol |
| CAS | 1979-98-2 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N2 O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | CSc1nc(O)cc(O)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfanilpirimidina-4,6-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 158.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.015 |