Learn More
Hidrobromuro de 2-(metiltio)-4,5-dihidro-1H-imidazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10622253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10622253 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10523032 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10622253 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DP01481EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 40241-78-9
Fórmula molecular C4H9BrN2S
Peso molecular (g/mol) 197.094
Número MDL MFCD01570110
Clave InChI UPISCLUJZRQPPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-2-methylthio-1h-imidazole monohydrobromide, 2-methylsulfanyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-methylthio-2-imidazoline, bromide, 1h-imidazole,4,5-dihydro-2-methylthio-, hydrobromide 1:1
PubChem CID 2777335
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilo-4,5-dihidro-1H-imidazol; hidrobromuro
SMILES CSC1=NCCN1.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)-4, 5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.1
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico