Learn More
2-metiltio-3,5-dimetilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylthio-3,5-dimethylphenol |
| CAS | 25674-57-1 |
| Fórmula molecular | C9 H12 O S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,5-Dimethyl-2-(methylsulfanyl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12OS/c1-6-4-7(2)9(11-3)8(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3 |
| SMILES | CSc1c(C)cc(C)cc1O |
| Nombre IUPAC | 3,5-dimetil-2-metilsulfanilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.256 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.061 |