Learn More
2-Metiltio-2-imidazolina, yoduro de hidrógeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylthio-2-imidazoline, Hydroiodide |
| CAS | 5464-11-9 |
| Fórmula molecular | C4 H8 N2 S . H I |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2S.HI/c1-7-4-5-2-3-6-4;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);1H |
| SMILES | I.CSC1=NCCN1 |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfanil-4,5-dihidro-1H-imidazol;yodhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 244.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.9531 |