Learn More
2-Metiltio-2-imidazolina-4,5-d4, yoduro de hidrógeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylthio-2-imidazoline-4,5-d4, Hydroiodide |
| CAS | 557064-36-5 |
| Fórmula molecular | C4 2H4 H4 N2 S . H I |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2S.HI/c1-7-4-5-2-3-6-4;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);1H/i2D2,3D2; |
| SMILES | I.[2H]C1([2H])NC(=NC1([2H])[2H])SC |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetradeuterio-2-metilsulfanil-1H-imidazol;hidroyoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 248.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.9782 |