Learn More
2-(Metiltio)-1,3-benzotiazol-6-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10101082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10101082 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10792493 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10347114 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10101082 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM06901CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 25706-29-0
Fórmula molecular C8H8N2S2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Número MDL MFCD00086478
Clave InChI GYCJZSAIEMSFAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 274151
Nombre IUPAC 2-metilsulfanilo-1,3-benzotiazol-6-amina
SMILES CSC1=NC2=CC=C(N)C=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylthio)-1, 3-benzothiazol-6-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-methylthio-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylsulfanyl-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylthio benzo d thiazol-6-amine, 6-benzothiazolamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine,2-methylthio, 6-amino-2-methylthio benzothiazole, 2-methylthiobenzothiazole-6-ylamine, enamine_005325, 6-amino-2-methylthio-1,3-benzothiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.3
Porcentaje de pureza 97%