Learn More
1,1-Dióxido de 2-metiltieno[2,3-d]isotiazol-3(2H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 30052006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052006 25 mg 25 miligramos
30049650 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052006 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0247.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,1-Dióxido de 2-metiltieno[2,3-d]isotiazol-3(2H)-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylthieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide
CAS 94040-09-2
Nombres de analitos o componentes 2-Methylthieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H5 N O3 S2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Methylthieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide, Tenoxicam Imp. E (EP), Tenoxicam Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO3S2/c1-7-6(8)5-4(2-3-11-5)12(7,9)10/h2-3H,1H3
SMILES CN1C(=O)c2sccc2S1(=O)=O
Nombre IUPAC 2-metil-1,1-dioxotieno[2,3-d][1,2]tiazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 203.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.9711 g/mol