Learn More
2-Metiltiazolidina, TRC
Código de producto. 30481905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481905 100 mg 100 miligramos
30470068 500 mg 500 miligramos
30474090 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM336385100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24050-16-6
Fórmula molecular C4H9NS
Peso molecular (g/mol) 103.19
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-tiazolidina
SMILES CC1NCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylthiazolidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NS/c1-4-5-2-3-6-4/h4-5H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0456