Learn More
2-Metiltiazolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475097 5 g 5 g
11485097 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22537.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24050-16-6 | C4H9NS | 103.183 g/mol
2-Methylthiazolidine is used as sources of low molecular-weight thiol compounds both in EATC and mouse liver homogenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-metiltiazolidina se utiliza como fuente de compuestos de tiol de bajo peso molecular tanto en EATC como en homogeneizados de hígado de ratón.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24050-16-6
Fórmula molecular C4H9NS
Peso molecular (g/mol) 103.183
Número MDL MFCD00053110
Clave InChI DQMLFUMEBNHPPB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 32196
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-tiazolidina
SMILES CC1NCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylthiazolidine
Punto de ebullición 76°C to 78°C (36 mmHg)
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Sinónimo 2-methylthiazolidine, thiazolidine, 2-methyl, methyl-2 thiazolidine, methyl-2 thiazolidine french, 2-methyltetrahydrothiazole, acmc-20anpm, thiazolidine,2-methyl, 4-27-00-00661 beilstein handbook reference, +/--2-methylthiazolidine, #
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.18
Porcentaje de pureza 99%