Learn More
2-Metiltiazolidina-4-Ácido Carboxílico, TRC
Código de producto. 30464838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464838 100 mg 100 miligramos
30479163 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30464838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4165-32-6
Fórmula molecular C5H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 147.2
Sinónimo 2-Methyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-tiazolidina-4-ácido carboxílico
SMILES CC1NC(CS1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylthiazolidine-4-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2S/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0354