Learn More
2-metiltiazol-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylthiazol-4-amine |
| CAS | 103392-01-4 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-1,3-thiazol-4-amine, 4-Amino-2-methylthiazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2S/c1-3-6-4(5)2-7-3/h2H,5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(N)cs1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1,3-tiazol-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.025 |