Learn More
2-metiltetrahidrofurano, TRC
Código de producto. 30475326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475326 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30475326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33018525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran
CAS 96-47-9
Fórmula molecular C5H10O
Cantidad 25 g
Sinónimo (±)-2-Methyltetrahydrofuran, MTHF, NSC 2115, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosylvan, 2-Me-THF
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CC1CCCO1
Nombre IUPAC 2-metiloxolano
Peso molecular (g/mol) 86.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0732