Learn More
2-Metiltetrahidrofurano, ReagentPlus™, ≥99,5%, Solstice
Código de producto. 15611490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
20 L
4 x 4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
20 litros
4 litros
500 ml
paquete de 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15611490 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15601490 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15641490 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15698310 4 L Frasco de vidrio 4 litros
15631490 4 x 4 L Frasco de vidrio paquete de 4
15621490 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15611490 Proveedor Fluka N.º de proveedor 1558102.5L
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
Grado de reactivo, contiene 150-400 ppm BHT como estabilizador,≥99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-47-9
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.134
Número MDL MFCD00005367
Clave InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
Nombre IUPAC 2-metiloxolano
SMILES CC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran
Punto de fusión <-20 °C
Color Incolora
Densidad 0,86g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −10 °C (14 °F)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción n20/D 1.406(lit.)
Número UN UN2536
Beilstein 102448
Punto de ebullición 78 °C a 80 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 86,13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado ReagentPlus
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.