Learn More
2-metiltetrahidrofurano, para la reacción de Grignard, anhidro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10452785 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10452785 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10228713 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11340886 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
11632699 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10452785 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392382500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.85€
    74.60€ / 250 ml
    Ahorro 2.25€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
2-metiltetrahidrofurano, para la reacción de Grignard, anhidro, estabilizado, ACROS Organics, cantidad:10 l, envase:Bidón de metal, punto de ebullición:de 78,0 °C a 80,0 °C, CAS:96-47-9, incoloro, grado:Para la reacción de Grignard, punto de fusión:- 136,0 °C, fórmula molecular:C5H10O, Peso molecular:86,13
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-47-9
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Clave InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
Nombre IUPAC 2-metiloxolano
SMILES CC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran
Punto de fusión -136.0°C
Nombre de nota Stabilized; For Grignard reaction
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Cantidad 250 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4046 to 1.4066
Gravedad específica 0.86
Viscosidad 4 mPa.s (25°C)
Índice Merck 15,6198
Punto de ebullición 78.0°C to 80.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/l (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.