Learn More
2-Metiltetrahidrofurano, +99 %, puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381112 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de acero
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
100 GR
2.50 KG
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11381112 10 kg Bidón de metal 10 KG
10387820 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10082050 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10713324 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10328493 2.5 kg Tambor de acero 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11381112 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168360100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    729.00€ / 10 Kg
    Ahorro 26.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-47-9
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Clave InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
Nombre IUPAC 2-metiloxolano
SMILES CC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran
Punto de fusión -136.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Cantidad 10 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4046 to 1.4066
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Gravedad específica 0.86
Viscosidad 4 mPa.s (25°C)
Beilstein 17,12
Índice Merck 15,6198
Punto de ebullición 78.0°C to 80.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/l (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.