Learn More
2-metiltetrahidrofurano, +99 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10114003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10114003 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10409193 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
11976171 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10114003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396621000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.30€
    78.65€ / 100 ml
    Ahorro 16.65€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-47-9
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00005367
Clave InChI JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
Nombre IUPAC 2-metiloxolano
SMILES CC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran
Punto de fusión -136.0°C
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 99.0
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8600g/mL
Cantidad 100 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4046 to 1.4066
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Gravedad específica 0.86
Viscosidad 4 mPa.s (25°C)
Índice Merck 15,6198
Punto de ebullición 78.0°C to 80.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/l (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.