Learn More
2-metiltetrahidrofurano-3-tiol, 97 %, isómeros mixtos, Thermo Scientific™
Código de producto. 10095773 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10095773 25 g Frasco de vidrio 25 g
10747592 1 g Glass bottle 1 g
10653342 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10095773 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 332700250
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57124-87-5
Fórmula molecular C5H10OS
Peso molecular (g/mol) 118.2
Número MDL MFCD01632596
Clave InChI DBPHPBLAKVZXOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-3-tetrahydrofuranthiol, 2-methyltetrahydrofuran-3-thiol, tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 3-furanthiol, tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, pentitol, 1,4-anhydro-2,5-dideoxy-3-thio, 3-mercapto-2-methyltetrahydrofuran, pubchem9972, ksc201q4p, 2-methyl-3-tetrahydrofuran thiol
PubChem CID 62128
Nombre IUPAC 2-metiloxolano-3-tiol
SMILES CC1C(CCO1)S
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol
Nombre de nota Mixture of isomers
% mín. CAS 96.0
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0400g/mL
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4730 to 1.4910
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Gravedad específica 1.04
Punto de ebullición 160.0°C to 180.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.2
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación