Learn More
2-Metiltetrahidrofurano-3-uno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439926 5 g 5 g
11449926 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20890.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3188-00-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3188-00-9
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.117
Número MDL MFCD00010423
Clave InChI FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
PubChem CID 18522
Nombre IUPAC 2-metiloxolan-3-ona
SMILES CC1C(=O)CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Densidad 1.034
Cantidad 5 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.429
Número UN UN1224
Beilstein 1341334
Punto de ebullición 138°C to 139°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza ≥98%