Learn More
2-metiltetrahidrofurano-3-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10707115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10707115 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10482634 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10707115 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01113DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 3188-00-9
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.117
Número MDL MFCD00010423
Clave InChI FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
PubChem CID 18522
Nombre IUPAC 2-metiloxolan-3-ona
SMILES CC1C(=O)CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.045g/mL
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 97%