Learn More
Ácido 2-(metilsulfonilamino)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450038 1 g 1 g
15430556 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53288.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 756520-78-2
Fórmula molecular C7H10BNO4S
Peso molecular (g/mol) 215.03
Número MDL MFCD02179471
Clave InChI RPRMOEFOTPSWBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 2-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 2-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 2-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 2-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 2-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 2-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, 2-methanesulfonamidophenylboronic acid, 2-methylsulfonylamino benzeneboronic acid, pubchem6370
PubChem CID 2773533
Nombre IUPAC ácido [2-(metanosulfonamido)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1NS(=O)(=O)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Punto de fusión 116°C to 120°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.03
Porcentaje de pureza 95%