Learn More
2-(Metilsulfonil) Fenotiazina, TRC
Código de producto. 30137837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137837 100 mg 100 miligramos
30137109 1 g 1 g
30009109 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326625100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23503-68-6
Fórmula molecular C13 H11 N O2 S2
Peso molecular (g/mol) 277.36
Sinónimo 10H-Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)- (6CI,8CI)
Nombre IUPAC 2-metilsulfonil-10H-fenotiazina
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8,14H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0231
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.