Learn More
5,5-dióxido de 2-(metilsulfonil)fenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methylsulfonyl)phenothiazine 5,5-Dioxide |
| CAS | 1391051-98-1 |
| Fórmula molecular | C13H11NO4S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-(Methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, 2-Methylsulfonyl-5,5-dioxophenothiazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NO4S2/c1-19(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)20(13,17)18/h2-8,14H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc2c(Nc3ccccc3S2(=O)=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 5,5-dióxido de 2-metilsulfonil-10H-fenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 309.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.0129 |