Learn More
2-(Metilsulfonil)etilamina Clorhidrato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methylsulfonyl)ethylamine Hydrochloride |
| CAS | 104458-24-4 |
| Fórmula molecular | C3H9NO2S . HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Methylsulfonyl)-ethanamine Hydrochloride (9CI), 2-(Methylsulfonyl)ethan-1-amine Hydrochloride, 2-(Methylsulfonyl)ethanamine Monohydrochloride, 2-Aminoethyl Methyl Sulfone Hydrochloride, 2-Mesylethylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO2S.ClH/c1-7(5,6)3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CS(=O)(=O)CCN |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfoniletanamina; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 159.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0121 |