Learn More
Éster bencílico del ácido [2-(metilsulfonil)etil]carbámico-13C2,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [2-(Methylsulfonyl)ethyl]carbamic Acid-13C2,15N Benzyl Ester |
| CAS | 1215476-69-9 |
| Fórmula molecular | C913C2H1515NO4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [2-(Methylsulfonyl)ethyl]carbamic Acid-13C2,15N Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO4S/c1-17(14,15)8-7-12-11(13)16-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-9H2,1H3,(H,12,13)/i7+1,8+1,12+1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)[13CH2][13CH2][15NH]C(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-metilsulfonil(1,2-^{13}C_{2})etil)carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 260.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0759 |