Learn More
2-(Metilsulfonil)etanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15408819 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15408819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03159.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(metilsulfonil)etanol se puede utilizar como reactivo en la síntesis de fenoles a partir de aril fluorides. Puede usarse en la preparación de N,N-bis(2-cloroetil)fosforodiamida de 2-(metilsulfonil)etil. Sulfona de metilo de 2-hidroxietilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylsulfonyl)ethanol
CAS 15205-66-0
Punto de fusión 27°C to 30°C
Punto de ebullición 148°C to 149°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C3H8O3S
Índice de refracción 1.479
Número MDL MFCD00014747
Cantidad 5 g
Beilstein 1746915
Sinónimo 2-methylsulfonyl ethanol, 2-hydroxyethyl methyl sulfone, 2-methanesulfonylethanol, 2-methanesulfonylethan-1-ol, 2-methanesulfonyl-ethanol, 2-methanesulfonyl ethanol, ethanol, 2-methylsulfonyl, unii-5fi8eb2k0l, 2-methylsulphonyl ethanol, 2-methylsulfonyl ethyl alcohol
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI KFTYFTKODBWKOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)CCO
Nombre IUPAC 2-metilsulfoniletanol
Peso molecular (g/mol) 124.154
PubChem CID 84834
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.16
Porcentaje de pureza 97%