Learn More
2-(Metilsulfonil)acetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11915761 25 g Frasco de vidrio 25 g
11905761 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438420250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2274-42-2 | C3H5NO2S | 119.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2274-42-2
Fórmula molecular C3H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 119.14
Clave InChI FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonylacetonitrile, 2-methylsulfonyl acetonitrile, methylsulfonyl acetonitrile, methanesulfonylacetonitrile, mesylacetonitrile, 2-methanesulfonylacetonitrile, cyanomethylsulfonylmethane, methanesulphonylacetonitrile, acetonitrile, methylsulfonyl, cyanomethyl methyl sulphone
PubChem CID 75283
ChEBI CHEBI:32444
Nombre IUPAC 2-metilsulfonilacetonitrilo
SMILES CS(=O)(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylsulfonyl)acetonitrile
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C to 86.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 29.03 to 31.45% C, 11.29 to 12.23% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Methylsulfonyl)acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.