Learn More
2'-(Metilsulfonil)acetanilida, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11481460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481460 1 g 1 g
11491460 5 g 5 g
11401470 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481460 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26907.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20628-27-7
Fórmula molecular C9H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 213.251
Número MDL MFCD01464107
Clave InChI NGWCPCSZLLJKPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-methylsulfonyl phenyl acetamide, n-2-methanesulfonylphenyl acetamide, n-2-methanesulfonyl phenyl acetamide, acmc-1ceiy, 2'-methylsulfonylacetanilide, n-2-methylsulfonylphenyl acetamide, n-acetyl-2-methylsulfonyl aniline, n-acetyl-2-methylsulphonyl aniline, 2'-methylsulfonyl acetanilide
PubChem CID 826278
Nombre IUPAC N-(2-metilsulfonilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-(Methylsulfonyl)acetanilide
Punto de fusión 146°C to 148°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.26
Porcentaje de pureza 96%