Learn More
2-(metilsulfonil)-5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Methylsulfonyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole |
| CAS | 27603-25-4 |
| Fórmula molecular | C4H3F3N2O2S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3F3N2O2S2/c1-13(10,11)3-9-8-2(12-3)4(5,6)7/h1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1nnc(s1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfonil-5-(trifluorometil)-1,3,4-tiadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 232.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.9588 |