Learn More
2-Metilsulfonil-5-(tri-n-butilestannil)pirimidina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15409235 1 g 1 g
15419235 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409235 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51574.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122476-85-1
Fórmula molecular C17H32N2O2SSn
Peso molecular (g/mol) 447.225
Número MDL MFCD07787379
Clave InChI RRHTVQOGUAOHDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylsulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, 2-methylsulphonyl-5-tributylstannyl pyrimidine, tributyl-2-methylsulfonylpyrimidin-5-yl stannane, 2-methylsulfonyl-5-tri-n-butylstannyl pyrimidine
PubChem CID 2763272
Nombre IUPAC tributil-(2-metilsulfonilpirimidin-5-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=C(N=C1)S(=O)(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Methylsulfonyl-5-(tri-n-butylstannyl)pyrimidine
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.22
Porcentaje de pureza 96%