Learn More
2-metilsulfonil-10H-fenotiazina, Mikromol™
Código de producto. 30052228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052228 25 mg 25 miligramos
30049826 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052228 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1010.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metilsulfonil-10H-fenotiazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
CAS 23503-68-6
Nombres de analitos o componentes 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H11 N O2 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10H-Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)- (6CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8,14H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Nombre IUPAC 2-metilsulfonil-10H-fenotiazina
Peso molecular (g/mol) 277.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0231 g/mol