Learn More
2-metilsulfiniletil-2-metiltioetilsulfona-13C4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylsulfinylethyl-2-methylthioethylsulfone-13C4 |
| CAS | 672310-54-2 |
| Fórmula molecular | C213C4H14O3S3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-[[2-(Methylsulfinyl)ethyl-13C2]sulfonyl]-2-(methylthio)-ethane-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O3S3/c1-10-3-5-12(8,9)6-4-11(2)7/h3-6H2,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | CS[13CH2][13CH2]S([13CH2][13CH2]S(C)=O)(=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 234.34 |