Learn More
Ácido 2-(metilsulfinil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11466260
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11466260 5 g 5 g
11456260 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11466260 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27144.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19093-34-6
Fórmula molecular C8H8O3S
Peso molecular (g/mol) 184.21
Número MDL MFCD01936003
Clave InChI JVYFTEBQXOBPAB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methylsulfinyl benzoic acid, 2-methylsulfinyl benzenecarboxylic acid, 2-methanesulfinylbenzoic acid, o-methylsulfinyl benzoic acid, benzoic acid, o-methylsulfinyl, benzoic acid, 2-methylsulfinyl, acmc-20aomr, 2-methanesulfinyl benzoic acid, o-carboxyphenyl methyl sulfoxide, methylsulfinylbenzenecarboxylicacid
PubChem CID 320058
Nombre IUPAC ácido 2-metilsulfinilbenzoico
SMILES CS(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-(Methylsulfinyl)benzoic acid
Punto de fusión 150°C to 160°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.21
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.