Learn More
Ácido 2-(metilsulfinil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459967 250 mg 250 miligramos
15449967 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53209.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 850567-97-4 | C7H9BO3S | 184.02 g/mol
It is a useful intermediate in pharmaceutical intermediate. Boronic Acids are important chemical building blocks employed in cross coupling reactions. The ability of boronic acids to reversibly bind diol functional groups has been utilized for fluorescent detection of saccharides. The compound Bortezomib utilizes the boronic acid for its proteasome inhibitory effect.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermediario útil en la industria farmacéutica. Los ácidos borónicos son importantes compuestos químicos básicos empleados en reacciones de acoplamiento cruzado. La capacidad de los ácidos borónicos para unir de forma reversible grupos funcionales de diol se ha utilizado para la detección fluorescente de sacáridos. El compuesto bortezomib utiliza el ácido borónico para su efecto inhibidor del proteasoma.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850567-97-4
Fórmula molecular C7H9BO3S
Peso molecular (g/mol) 184.02
Número MDL MFCD03095261
Clave InChI PHORKVSBWZGTEX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-methylsulfinyl phenylboronic acid, 2-methylsulfinyl phenyl boronic acid, 2-methylsulfinylphenyl boronic acid, 2-methylsulphinyl benzeneboronic acid, 2-methanesulfinylphenylboronic acid, 1-borono-2-methylsulphinyl benzene, 2-methylsulfinyl benzeneboronic acid, pubchem1874, acmc-209q0z
PubChem CID 2773529
Nombre IUPAC ácido (2-metilsulfinilfenil)borónico
SMILES CS(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Methylsulfinyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 118°C to 122°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.02
Porcentaje de pureza 97%