Learn More
Ácido 2-metilsulfanilpirimidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10057849 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10057849 5 g Frasco de vidrio 5 g
10169399 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10057849 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432370050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1126-44-9 | C6H6N2O2S | 170.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126-44-9
Fórmula molecular C6H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 170.19
Número MDL MFCD09834808
Clave InChI IAGNLKODEFUQDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, 2-thiomethylpyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylicacid, 2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-thioformylpyrimidine-4-carboxylic acid, 2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-mthylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 295775
Nombre IUPAC ácido 2-metilsulfanilpirimidina-4-carboxílico
SMILES CSC1=NC=CC(=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 208°C to 209°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.