Learn More
2-Methylsuccinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16423429
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16423429 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16423429 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW010381
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2-Methylsuccinic acid is a normal metabolite in human fluids and the main biochemical measurable features in ethylmalonic encephalopathy.
2-Methylsuccinic acid is a normal metabolite in human fluids and the main biochemical measurable features in ethylmalonic encephalopathy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylsuccinic acid
CAS 498-21-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H8O4
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (756.89 mM)
SMILES O=C(O)C(C)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 132.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism