Learn More
2-Metilestireno, 98 %, estab. con 4-terc-butilcatecol al 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490553 5 g 5 g
11400563 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490553 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12676.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-15-4 | C9H10 | 118.179 g/mol
2-Methylstyrene is a monomer used in the preparation of poly(2-methylstyrene). It is also used as an intermediate in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-Metilestireno es un monómero utilizado en la preparación de poli(2-metilestireno). También se utiliza como intermediario en la química sintética.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-15-4
Fórmula molecular C9H10
Peso molecular (g/mol) 118.179
Número MDL MFCD00014936
Clave InChI NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylstyrene, 2-vinyltoluene, o-vinyltoluene, o-methylstyrene, styrene, o-methyl, 1-methyl-2-vinylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2-methyl, ortho-methylstyrene, unii-556uo5cl44, 1-ethenyl-2-methyl-benzene
PubChem CID 11904
Nombre IUPAC 1-etenil-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylstyrene
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -69°C
Densidad 0.916
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.545
Cantidad 5 g
Número UN UN2618
Beilstein 1901764
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylstyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylstyrene