Learn More
2-metilresorcinol, TRC
Código de producto. 30474710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474710 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30474710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3267331G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dihydroxytoluene
CAS 608-25-3
Fórmula molecular C7 H8 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Resorcinol, 2-methyl- (7CI,8CI), 2-Methyl-1,3-benzenediol, 1,3-Dihydroxy-2-methylbenzene, 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Methylresorcin, 2-Methylresorcinol, NSC 66524, Rodol MRP, Toluene-2,6-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES Cc1c(O)cccc1O
Nombre IUPAC 2-metilbenceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 124.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0524