Learn More
2-metilresorcinol, TRC
Código de producto. 30473702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473702 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30473702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326733500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dihydroxytoluene
CAS 608-25-3
Fórmula molecular C7 H8 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Resorcinol, 2-methyl- (7CI,8CI), 2-Methyl-1,3-benzenediol, 1,3-Dihydroxy-2-methylbenzene, 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Methylresorcin, 2-Methylresorcinol, NSC 66524, Rodol MRP, Toluene-2,6-diol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES Cc1c(O)cccc1O
Nombre IUPAC 2-metilbenceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 124.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0524