Learn More
2-metilresorcinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dihydroxytoluene |
| CAS | 608-25-3 |
| Fórmula molecular | C7 H8 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Resorcinol, 2-methyl- (7CI,8CI), 2-Methyl-1,3-benzenediol, 1,3-Dihydroxy-2-methylbenzene, 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methyl-1,3-dihydroxybenzene, 2-Methylresorcin, 2-Methylresorcinol, NSC 66524, Rodol MRP, Toluene-2,6-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1c(O)cccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-metilbenceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0524 |