Learn More
2-Metilresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439413 50 g 50 g
11449413 250 g 250 g
11429413 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11821.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 608-25-3 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2-Methylresorcinol is used in the preparation of aromatic benziporphyrins, tripyrrane analogs and C-5-bromo-2-hydroxyphenylcalix[4]-2-methylresorcinarene. Further, it is employed in oxidative and non-oxidative hair dye formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilresorcinol se utiliza en la preparación de benziporfirinas aromáticas, análogos del tripirano y c-5-bromo-2-hidroxifenilcalix[4]-2-metilresorcinareno. Además, se emplea en formulaciones de tinte de cabello oxidativas y no oxidativas.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos de ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-25-3
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Número MDL MFCD00002271
Clave InChI ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylresorcinol, 2,6-dihydroxytoluene, 1,3-benzenediol, 2-methyl, 2-methylresorcin, resorcinol, 2-methyl, toluene-2,6-diol, 2-methyl-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-methylbenzene, 1,3-benzenediol, methyl, 2-methyl resorcinol
PubChem CID 11843
Nombre IUPAC 2-metilbenceno-1,3-diol
SMILES CC1=C(C=CC=C1O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylresorcinol
Punto de fusión 118°C to 122°C
Punto de ebullición 264°C
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 2042177
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 98%