Learn More
2-metilquinoxalina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30327243 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30327243 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15083220
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylquinoxaline
CAS 7251-61-8
Nombres de analitos o componentes 2-Methylquinoxaline
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C9 H8 N2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo NSC 65587
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3
SMILES Cc1cnc2ccccc2n1
Nombre IUPAC 2-metilquinoxalina
Peso molecular (g/mol) 144.1732
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0687 g/mol