Learn More
2-Metilquinoxalina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10735051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10735051 25 g Frasco de vidrio 25 g
10351134 5 g Frasco de vidrio 5 g
10285030 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10735051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127660250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7251-61-8 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7251-61-8
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.18
Número MDL MFCD00006727
Clave InChI ALHUXMDEZNLFTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoxaline, 2-methyl, 2-methyl quinoxaline, unii-03vu31mv6j, ccris 2948, methyl-quinoxaline, 2-methyl-quinoxaline, acmc-1biyr, 2-methylbenzopyrazine, 2-methyl-1,4-naphthyridine, 5-23-07-00219 beilstein handbook reference
PubChem CID 23686
Nombre IUPAC 2-metilquinoxalina
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylquinoxaline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De naranja a rojo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 245°C to 247°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6120 to 1.617
Cantidad 25 g
Beilstein 23, I, 44
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible in ether,acetone,benzene,very soluble in ethanol,soluble in carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Methylquinoxaline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.