Learn More
2-Metilquinoxalina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452618 10 g 10 g
11462618 50 g 50 g
11472618 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15895.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7251-61-8 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7251-61-8
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.177
Número MDL MFCD00006727
Clave InChI ALHUXMDEZNLFTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoxaline, 2-methyl, 2-methyl quinoxaline, unii-03vu31mv6j, ccris 2948, methyl-quinoxaline, 2-methyl-quinoxaline, acmc-1biyr, 2-methylbenzopyrazine, 2-methyl-1,4-naphthyridine, 5-23-07-00219 beilstein handbook reference
PubChem CID 23686
Nombre IUPAC 2-metilquinoxalina
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylquinoxaline
Densidad 1.118
Punto de ebullición 245°C to 247°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.617
Cantidad 10 g
Beilstein 113307
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 97%