Learn More
1,4-dióxido de 2-metilquinoxalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylquinoxaline 1,4-Dioxide |
| CAS | 6639-86-7 |
| Fórmula molecular | C9H8N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Methylquinoxaline N,N'-dioxide, 2-Methylquinoxaline di-N-oxide, NSC 47509, NSC 47510, NSC 48949 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1c[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-metil-1,4-dióxidoquinoxalina-1,4-dio |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0586 |