Learn More
2-Metilquinolina, TRC
Código de producto. 30137019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137019 500 mg 500 miligramos
17902945 1 g 1 g
17992545 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM204951500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-63-4
Fórmula molecular C10 H9 N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Sinónimo Quinaldine (8CI), 2-Methylquinoline, Khinaldin, NSC 3397
Nombre IUPAC 2-metilquinolina
SMILES Cc1ccc2ccccc2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylchinoline
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11-8/h2-7H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0735
Porcentaje de pureza >95%