Learn More
Ácido 2-metilquinolina-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450679 25 g 25 g
15430679 1 g 1 g
15440679 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63790.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 635-80-3 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-80-3
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.198
Número MDL MFCD00014566
Clave InChI IZONZQFTYGVOOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-6-quinolinecarboxylic acid, 6-quinolinecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-6-quinolinecarboxylicacid, 2-methylquinoline-6-carboxylicacid, acmc-1b4d8, quinaldine-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-methyl quinoline, ksc352o8f, 2-methyl-quinoline-6-carboxylic acid
PubChem CID 604483
Nombre IUPAC ácido 2-metilquinolina-6-carboxílico
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido