Learn More
2-Methylquinoline-6-carboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15410459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410459 250 mg 250 miligramos
15490449 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63651.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108166-03-6
Fórmula molecular C11H9NO
Peso molecular (g/mol) 171.20
Número MDL MFCD08060502
Clave InChI WAPQHBBEWPVBTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-6-quinolinecarbaldehyde, 2-methyl-6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methylquinoline-6-carboxaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde,2-methyl, 6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methyl, acmc-1bu0b, 6-formyl-2-methylquinoline, 2-methyl-quinoline-6-carbaldehyde
PubChem CID 7537486
Nombre IUPAC 2-metilquinoleína-6-carbaldehído
SMILES CC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylquinoline-6-carboxaldehyde
Punto de fusión 96°C to 99°C
Color Yellow
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Solid