Learn More
2-metilquinolina-4,6-diamina, TRC
Código de producto. 30475229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475229 50 mg 50 miligramos
30465177 100 mg 100 miligramos
30479434 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM35650550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5443-31-2
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.22
Nombre IUPAC 2-metilquinolina-4,6-diamina
SMILES Cc1cc(N)c2cc(N)ccc2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methylquinoline-4,6-diamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,11H2,1H3,(H2,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0953