Learn More
2-metilquinolin-8-ol, TRC
Código de producto. 30481737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481737 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30481737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM329468500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Fórmula molecular C10 H9 N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
SMILES Cc1ccc2cccc(O)c2n1
Nombre IUPAC 2-metilquinolin-8-ol
Peso molecular (g/mol) 159.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.0684